Tisk…
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53501.06 H53501.14
H53501.06EA 1810 CZK
H53501.06 H53501.14
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 10575-25-4 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.21 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.479 Boiling Point: 231-232° MDL No.: MFCD00671356
Vzorec: C₈H₁₅NO
Bod varu: 231…232 °C
Hustota: 0,952
Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671356
CAS číslo: 10575-25-4
EINECS: 234-163-6