3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H53484.03
H53484.06
H53484.14
H53484.03EA
1800
CZK
H53484.03
H53484.06
H53484.14
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine 96%
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
Purity: 96%
CAS No.: 1671-87-0
Molecular Formula: C12H8N6
Formula Weight: 236.24
Melting Point: 225° dec.
MDL No.: MFCD00121717
Vzorec:
C₁₂H₈N₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00121717 CAS číslo: 1671-87-0 |