Benzyl propargyl ether 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
H53481.06
H53481.14
H53481.06EA
1610
CZK
H53481.06
H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 4039-82-1
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 101-101°/18mm
MDL No.: MFCD00483987
Vzorec:
C₁₀H₁₀O MW: 146.189 g/mol Bod varu: 101…101 °C (18 mmHg) Hustota: 1.011 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00483987 CAS číslo: 4039-82-1 |