2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
H53478.03
H53478.06
H53478.03EA
1850
CZK
H53478.03
H53478.06
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 704-41-6
Molecular Formula: C9H5F3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 45°/8mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00467313
Vzorec:
C₉H₅F₃ MW: 170.13 g/mol Bod varu: 45 °C (8 mmHg) Hustota: 1.222 Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00467313 CAS číslo: 704-41-6 ADR: 3 III |