Tisk…
Tripropargylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53459.06 H53459.14 H53459.03
H53459.06EA 6590 CZK
H53459.06 H53459.14 H53459.03
Tripropargylamine 97%
Tripropargylamine
Purity: 97% CAS No.: 6921-29-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.484 Boiling Point: 79-85°/11mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00008577
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 79…85 °C (11 mmHg)
Hustota: 0,927
Bod vzplanutí: 57 °C (135 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008577
CAS číslo: 6921-29-5
EINECS: 230-038-5
ADR: 3,III