Tisk…
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H53448.06 H53448.14
H53448.06EA 2280 CZK
H53448.06 H53448.14
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Purity: 95% CAS No.: 2978-58-7 Molecular Formula: C5H9N Formula Weight: 83.13 Flash Point: 2°(36°F) Refractive Index: 1.4237 Boiling Point: 79-80° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00008052
Vzorec: C₅H₉N
MW: 83,134 g/mol
Bod varu: 79…80 °C
Hustota: 0,79
Bod vzplanutí: 2 °C (36 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008052
CAS číslo: 2978-58-7
EINECS: 221-029-7
ADR: 3,II