Tisk…
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H53437.06 H53437.14
H53437.06EA 2420 CZK
H53437.06 H53437.14
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol
Purity: 97% CAS No.: 1817-51-2 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.549 MDL No.: MFCD00046687
Vzorec: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Hustota: 0,949
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046687
CAS číslo: 1817-51-2