Tisk…
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Prop-2-ynyl)isoindoline-1,3-dione, N-Propargylphthalimide, N-(2-Propynyl)phthalimide
H53429.06 H53429.14
H53429.06EA 2660 CZK
H53429.06 H53429.14
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 7223-50-9 Molecular Formula: C11H7NO2 Formula Weight: 185.18 Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00065028
Vzorec: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,18 g/mol
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065028
CAS číslo: 7223-50-9
EINECS: 230-621-4