Tisk…
sec-Butyl methyl ether 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H53427.AA H53427.AC H53427.AE
H53427.AAEA 1540 CZK
H53427.AA H53427.AC H53427.AE
sec-Butyl methyl ether 99%
sec-Butyl methyl ether
Purity: 99% CAS No.: 6795-87-5 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: -30°(-22°F) Refractive Index: 1.372 Boiling Point: 57° UN No.: UN2350 MDL No.: MFCD00190205
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 57 °C
Hustota: 0,742
Bod vzplanutí: –30 °C (–22 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190205
CAS číslo: 6795-87-5
ADR: 3,II