Tisk…
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: α-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenemethanol
H53426.06 H53426.14
H53426.06EA 2730 CZK
H53426.06 H53426.14
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 89530-34-7 Molecular Formula: C12H16OSi Formula Weight: 204.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5193 MDL No.: MFCD05864336
Vzorec: C₁₂H₁₆OSi
MW: 204,35 g/mol
Hustota: 0,961
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864336
CAS číslo: 89530-34-7