3-Iodo-1-phenylpropane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H53420.03
H53420.06
H53420.14
H53420.03EA
1360
CZK
H53420.03
H53420.06
H53420.14
3-Iodo-1-phenylpropane 97%
3-Iodo-1-phenylpropane
Purity: 97%
CAS No.: 4119-41-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5820
MDL No.: MFCD00019036
Vzorec:
C₉H₁₁I Hustota: 1,530 Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019036 CAS číslo: 4119-41-9 |