Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
H53413.06
H53413.14
H53413.06EA
2050
CZK
H53413.06
H53413.14
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 20201-24-5
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.410
Boiling Point: 62°/11mm
Beilstein Reference: 1756668
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00009122
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Bod varu: 62 °C (11 mmHg) Hustota: 0,989 Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009122 CAS číslo: 20201-24-5 EINECS: 243-587-0 ADR: 3,III |