(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H53402.03
H53402.06
H53402.14
H53402.03EA
1130
CZK
H53402.03
H53402.06
H53402.14
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 38274-16-7
Molecular Formula: C11H13BrSi
Formula Weight: 253.21
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₁₃BrSi MW: 253.21 g/mol Bod varu: 60…80 °C (2 mmHg) Hustota: 1.19 Bod vzplanutí: >113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321391 CAS číslo: 38274-16-7 |