Tisk…
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53398.03 H53398.06
H53398.03EA 3710 CZK
H53398.03 H53398.06
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 97%
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 1171331-39-7 Molecular Formula: C4H7N2OF3.HCl Formula Weight: 192.57 MDL No.: MFCD09944516
Vzorec: C₄H₇N₂OF₃·HCl
MW: 192,57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09944516
CAS číslo: 1171331-39-7