Tisk…
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
H53386.03 H53386.06 H53386.14
H53386.03EA 1310 CZK
H53386.03 H53386.06 H53386.14
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole
Purity: 97% CAS No.: 37073-15-7 Molecular Formula: C7H7N3O2S Formula Weight: 197.21 Melting Point: 106-108° dec. MDL No.: MFCD00595638
Vzorec: C₇H₇N₃O₂S
MW: 197,21 g/mol
Bod tání: 106…108 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00595638
CAS číslo: 37073-15-7