N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Tosylglycine, N-p-Tosylglycine, Tos-Gly-OH
H53371.06
H53371.14
H53371.06EA
1700
CZK
H53371.06
H53371.14
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine
Purity: 97%
CAS No.: 1080-44-0
Molecular Formula: C9H11NO4S
Formula Weight: 229.25
Melting Point: 146-149°
MDL No.: MFCD00045898
Vzorec:
C₉H₁₁NO₄S Bod tání: 146…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045898 CAS číslo: 1080-44-0 |