Oxid hlinitý superaktivovaný neutrální Grade I
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45901.A1
45901.30
45901.A1EA
7350
CZK
45901.A1
45901.30
Oxid hlinitý superaktivovaný neutrální Grade I
Aluminium oxide superactivated neutral
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 50-200 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ Bod varu: 2980 °C Bod tání: 2045 °C Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS číslo: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 14,356 |