Methyl-5-hexynoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H53370.06
H53370.14
H53370.06EA
3400
CZK
H53370.06
H53370.14
Methyl-5-hexynoate 97%
Methyl-5-hexynoate
Purity: 97%
CAS No.: 77758-51-1
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Refractive Index: 1.434
Boiling Point: 60-62°/10mm
MDL No.: MFCD00671366
Vzorec:
C₇H₁₀O₂ Bod varu: 60…62 °C (10 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671366 CAS číslo: 77758-51-1 |