Tisk…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
H53110.MD H53110.03
H53110.MDEA 3200 CZK
H53110.MD H53110.03
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 182344-14-5 Molecular Formula: C6H6BFO3 Formula Weight: 155.92 Melting Point: 252-256° MDL No.: MFCD06659838
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
MW: 155.92 g/mol
Bod tání: 252…256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659838
CAS číslo: 182344-14-5