3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H53102.MD
H53102.03
H53102.MDEA
2570
CZK
H53102.MD
H53102.03
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 874219-34-8
Molecular Formula: C7H7BFNO3
Formula Weight: 182.95
Melting Point: 257-259°
MDL No.: MFCD08235053
Vzorec:
C₇H₇BFNO₃ Bod tání: 257…259 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235053 CAS číslo: 874219-34-8 |