Tisk…
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H53003.MD H53003.03
H53003.MDEA 2160 CZK
H53003.MD H53003.03
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 380430-64-8 Molecular Formula: C13H16BNO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 162-168° MDL No.: MFCD03411942
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₃
Bod tání: 162…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411942
CAS číslo: 380430-64-8