Tisk…
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
H52937.MD H52937.03
H52937.MDEA 2460 CZK
H52937.MD H52937.03
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 89598-97-0 Molecular Formula: C6H6BBrO3 Formula Weight: 216.83 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 196-200° MDL No.: MFCD00093408
Vzorec: C₆H₆BBrO₃
MW: 216.83 g/mol
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093408
CAS číslo: 89598-97-0