Tisk…
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
H52826.06 H52826.14
H52826.06EA 2020 CZK
H52826.06 H52826.14
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 97% CAS No.: 167938-56-9 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 MDL No.: MFCD04974340
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974340
CAS číslo: 167938-56-9