Tisk…
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-D-Dap-OH
H52821.MD H52821.03 H52821.06
H52821.MDEA 2050 CZK
H52821.MD H52821.03 H52821.06
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 76387-70-7 Molecular Formula: C8H16N2O4 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 200-203° Optical Rotation: +14° (c=1 in water) MDL No.: MFCD01632072
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204,2 g/mol
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632072
CAS číslo: 76387-70-7