Tisk…
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52819.06 H52819.14
H52819.06EA 2120 CZK
H52819.06 H52819.14
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 144222-22-0 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 237-238° MDL No.: MFCD01076207
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bod varu: 237…238 °C
Hustota: 1,013
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076207
CAS číslo: 144222-22-0