Tisk…
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (3S)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride
H52815.03 H52815.06
H52815.03EA 1130 CZK
H52815.03 H52815.06
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 122536-94-1 Molecular Formula: C4H9NO.HCl Formula Weight: 123.58 Melting Point: 106-107° Boiling Point: 108-110°/8mm MDL No.: MFCD00272298
Vzorec: C₄H₁₀ClNO
MW: 123,58 g/mol
Bod varu: 108…110 °C (8 mmHg)
Bod tání: 106…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272298
CAS číslo: 122536-94-1