4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H52814.03
H52814.06
H52814.03EA
2550
CZK
H52814.03
H52814.06
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 32529-79-6
Molecular Formula: C9H14O4
Formula Weight: 186.21
MDL No.: MFCD06797561
Vzorec:
C₉H₁₄O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01311246 CAS číslo: 32529-79-6 |