Tisk…
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52813.03 H52813.06
H52813.03EA 3750 CZK
H52813.03 H52813.06
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 137076-22-3 Molecular Formula: C11H19NO3 Formula Weight: 213.28 MDL No.: MFCD02179019
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179019
CAS číslo: 137076-22-3