tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H52797.MD
H52797.03
H52797.MDEA
3750
CZK
H52797.MD
H52797.03
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 886766-60-5
Molecular Formula: C15H22N2O2
Formula Weight: 262.35
MDL No.: MFCD07367734
Vzorec:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367734 CAS číslo: 886766-60-5 |