Tisk…
Uhlík aktivní -20+40 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45478.A3 45478.22 45478.36
45478.A3EA 4910 CZK
45478.A3 45478.22 45478.36
Uhlík aktivní -20+40 mesh
Uhlík aktivní
CAS No.: 7440-44-0 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818