Tisk…
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52793.03 H52793.06
H52793.03EA 4160 CZK
H52793.03 H52793.06
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 891192-95-3 Molecular Formula: C9H15NO4S Formula Weight: 233.28 Melting Point: 90-93° Optical Rotation: -47° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD02682342
Vzorec: C₉H₁₅NO₄S
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682342
CAS číslo: 891192-95-3