Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-chlorobenzoic acid
H52786.03
H52786.06
H52786.03EA
5390
CZK
H52786.03
H52786.06
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 232275-73-9
Molecular Formula: C12H14ClNO4
Formula Weight: 271.70
MDL No.: MFCD02682164
Vzorec:
C₁₂H₁₄ClNO₄ MW: 271,7 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02682164 CAS číslo: 232275-73-9 |