Tisk…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
H52784.06 H52784.14
H52784.06EA 4020 CZK
H52784.06 H52784.14
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 116574-71-1 Molecular Formula: C11H21NO3 Formula Weight: 215.29 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD03094733
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.29 g/mol
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094733
CAS číslo: 116574-71-1