Tisk…
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52779.MD H52779.03 H52779.06
H52779.MDEA 3990 CZK
H52779.MD H52779.03 H52779.06
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 24716-93-6 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Optical Rotation: +77° (c=1 in water) MDL No.: MFCD01318270
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318270
CAS číslo: 24716-93-6