Tisk…
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52747.MD H52747.03
H52747.MDEA 3780 CZK
H52747.MD H52747.03
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 96443-42-4 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD04972280
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972280
CAS číslo: 96443-42-4