(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H52727.03
H52727.06
H52727.03EA
3070
CZK
H52727.03
H52727.06
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 119020-01-8
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-112°/1mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419257
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Bod varu: 98…112 °C (1 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03419257 CAS číslo: 119020-01-8 UN: 2735 ADR: 8,III |