4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H52691.MD
H52691.03
H52691.MDEA
1950
CZK
H52691.MD
H52691.03
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 850568-55-7
Molecular Formula: C13H20BNO2.HCl
Formula Weight: 269.58
Melting Point: 228-238°
MDL No.: MFCD02179455
Vzorec:
C₁₃H₂₀BNO₂·HCl Bod tání: 228…238 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179455 CAS číslo: 850568-55-7 |