2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H52642.MD
H52642.03
H52642.MDEA
3400
CZK
H52642.MD
H52642.03
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 380430-54-6
Molecular Formula: C7H8BNO3
Formula Weight: 164.96
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD02179454
Vzorec:
C₇H₈BNO₃ Bod tání: 226…230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179454 CAS číslo: 380430-54-6 |