Tisk…
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
H52602.MD H52602.03
H52602.MDEA 2840 CZK
H52602.MD H52602.03
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850568-41-1 Molecular Formula: C9H12BNO3 Formula Weight: 193.01 Melting Point: 278-280° MDL No.: MFCD06659818
Vzorec: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193.01 g/mol
Bod tání: 278…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659818
CAS číslo: 850568-41-1