Tisk…
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52574.03 H52574.06
H52574.03EA 3130 CZK
H52574.03 H52574.06
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Purity: 97% CAS No.: 85838-94-4 Molecular Formula: C10H17NO2 Formula Weight: 183.25 Boiling Point: 78-84°/5mm MDL No.: MFCD04972245
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Bod varu: 78…84 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,029
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972245
CAS číslo: 85838-94-4