Tisk…
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52569.MD H52569.03
H52569.MDEA 6590 CZK
H52569.MD H52569.03
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 73397-27-0 Molecular Formula: C12H23NO5 Formula Weight: 261.32 MDL No.: MFCD04974450
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974450
CAS číslo: 73397-27-0