Tisk…
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52563.MD H52563.03
H52563.MDEA 13110 CZK
H52563.MD H52563.03
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Purity: 97% CAS No.: 273221-94-6 Molecular Formula: C11H16N2O4 Formula Weight: 240.26 MDL No.: MFCD01860670
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860670
CAS číslo: 273221-94-6