9-Phenanthreneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H52546.03
H52546.06
H52546.03EA
1300
CZK
H52546.03
H52546.06
9-Phenanthreneboronic acid 97%
9-Phenanthreneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 68572-87-2
Molecular Formula: C14H11BO2
Formula Weight: 222.05
Melting Point: 254-256°
MDL No.: MFCD00143524
Vzorec:
C₁₄H₁₁BO₂ Bod tání: 254…256 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143524 CAS číslo: 68572-87-2 |