Tisk…
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
H52542.MD H52542.03
H52542.MDEA 2800 CZK
H52542.MD H52542.03
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 833472-82-5 Molecular Formula: C10H13BO4 Formula Weight: 208.02 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD04115648
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,02 g/mol
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115648
CAS číslo: 833472-82-5