(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine, (2S)-2-Isopropylpiperazine, N1-BOC protected
H52424.MD
H52424.03
H52424.MDEA
4770
CZK
H52424.MD
H52424.03
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 674792-05-3
Molecular Formula: C12H24N2O2
Formula Weight: 228.33
MDL No.: MFCD03787918
Vzorec:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03787918 CAS číslo: 674792-05-3 |