3-Boc-aminopyrrolidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
H52414.03
H52414.06
H52414.03EA
1530
CZK
H52414.03
H52414.06
3-Boc-aminopyrrolidine 97%
3-Boc-aminopyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 99724-19-3
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Melting Point: 54°
MDL No.: MFCD00059040
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ Bod tání: 54 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059040 CAS číslo: 99724-19-3 |