Tisk…
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52389.03 H52389.06
H52389.03EA 7310 CZK
H52389.03 H52389.06
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 97+% CAS No.: 99365-69-2 Molecular Formula: C9H10N2O2.HCl Formula Weight: 214.65 MDL No.: MFCD07371494
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O₂
MW: 214,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371494
CAS číslo: 99365-69-2