Tisk…
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52355.03 H52355.06
H52355.03EA 4880 CZK
H52355.03 H52355.06
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Purity: 96% CAS No.: 957345-95-8 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 189.99 MDL No.: MFCD12755858
Vzorec: C₅H₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12755858
CAS číslo: 957345-95-8