Tisk…
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52324.03 H52324.06
H52324.03EA 7860 CZK
H52324.03 H52324.06
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 162271-10-5 Molecular Formula: C7H8BrNO2 Formula Weight: 218.05 Melting Point: 35-37° MDL No.: MFCD17015031
Vzorec: C₇H₈BrNO₂
MW: 218.05 g/mol
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015031
CAS číslo: 162271-10-5