Tisk…
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52308.03 H52308.06
H52308.03EA 6590 CZK
H52308.03 H52308.06
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 503555-96-2 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682166
Vzorec: C₁₂H₁₄ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682166
CAS číslo: 503555-96-2